安全性情報
SRP2028
Sigma-Aldrich
TFIIA、再構成 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
MGC129969, TF2A1, TF2A2, TFIIA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥67,400
¥67,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥67,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
¥67,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
66 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
150 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
転写因子IIA(TFIIA)は、TBP-DNA複合体に結合し、TATA配列に対するTBPの親和性を亢進することが示されています。ヒトTFIIAは、35 kDa(αサブユニット)、19 kDa(βサブユニット)、12 kDa(γサブユニット)の3つのサブユニットで構成されています。αサブユニットとβサブユニットは、いずれも1個の遺伝子の産物であるp55由来ですが、その生成機序は明らかにされていません。一方組み換えp55は、12 kDaのサブユニット(γサブユニット)と結合しますが、天然TFIIAの活性を維持しています。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2028-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Buratowski et al.
Cell, 56(4), 549-561 (1989-02-24)
A native gel electrophoresis DNA binding assay was used to resolve complexes formed on the adenovirus Major Late Promoter by general transcription factors and RNA polymerase II. Five sets of complexes containing distinct components were identified. These complexes were generated
J DeJong et al.
Genes & development, 7(11), 2220-2234 (1993-11-01)
TFIIA is a transcription factor that, by interacting with the TATA-binding subunit (TBP) of TFIID, modulates transcription initiation by RNA polymerase II in vitro. By use of a mobility shift assay, TFIIA was purified from HeLa cells as a complex
J A Ranish et al.
The Journal of biological chemistry, 266(29), 19320-19327 (1991-10-15)
The general transcription factor TFIIA was purified from yeast. A key step in the purification was affinity chromatography using a column containing the adenovirus major late promoter with bound recombinant TFIID to which TFIIA binds with high affinity. TFIIA activity