安全性情報
SRP0717
Sigma-Aldrich
NEK8, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥72,000
¥72,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥72,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥72,000
Check Cart for Availability
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
70-95% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
比活性
5.0-7.0 nmol/min·mg
分子量
~66 kDa
濃度
0.05 μg/μL
アクセッション番号
NM_178170
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NEK8(284086)
アプリケーション
Useful for kinase assay and Western blot.
生物化学的/生理学的作用
Recombinant human NEK8 (1-322) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. NEK8 or NIMA-related kinase 8 is a member of the serine/threionine protein kinase family related to NIMA (never in mitosis, gene A) of Aspergillus nidulans which may play a role in cell cycle progression from G2 to M phase. NEK8 is part of a complex of ciliary proteins required for renal and cardiovascular development (1). NEK8 interacts with polycystin signal transduction pathways and may control the targeting of these ciliary proteins (2).
再構成
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
保管および安定性
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0717-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)