安全性情報
SRP0688
Sigma-Aldrich
SGKTIDE
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥16,800
¥16,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥16,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥16,800
Check Cart for Availability
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
分子量
1329.62
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
The SGKtide peptide sequence (CKKRNRRLSVA) contains serine protein kinase phosphorylation site and is evaluated as a substrate for SGK and NDR family kinases.
シーケンス
CKKRNRRLSVA
再構成
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 to a final concentration of 1mg/mL.
保管および安定性
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP0688-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)