Merck
SRP0582
Sigma-Aldrich
Human PD-1, FLAG® - AviTag -His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
形状
frozen liquid
分子量
20 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PDCD1(5133)
詳細
Human secreted programmed cell death 1 (PD-1), also known as PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, with C-terminal FLAG-Avi-His-tags, MW=20 kDa, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0582-50UG:
試験成績書(COA)