安全性情報
SRP0563
Sigma-Aldrich
CD47, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
IAP, MER6, OA3, Rh-related antigen, integrin-associated protein, leukocyte surface antigen CD47
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥72,900
¥72,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥72,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥72,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
40 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CD47(961)
詳細
Human CD47, Fc fusion protein, also known as leukocyte surface antigen CD47, Rh-related antigen, integrin-associated protein, antigenic surface determinant protein OA3, antigen identified by monoclonal antibody 1D8, IAP, and MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0563-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)