SRP0528
Mouse PD-1 (CD279), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD279, PDCD1, Programmed Cell Death 1, SLEB2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥99,700
¥99,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥99,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥99,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
45 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... PDCD1(18566)
詳細
Mouse secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_008798, a.a. 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a and with a C-terminal Avitag™, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein was biotinylated using Avitag™ technology. MW = 45 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SRP0528-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ