安全性情報
SRP0446
Sigma-Aldrich
RNF20 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥50% (SDS-PAGE)
別名:
BRE1, BRE1A, hBRE1, ring finger protein 20, E3 ubiquitin protein ligase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥77,300
¥77,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥77,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥77,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥50% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
115 kDa
包装
pkg of 20 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RNF20(56254)
詳細
Human ring finger protein 20, or RNF20 (GenBank Accession No. NM_019592) full length, amino acids 2-975 (end) with N-terminal His-Flag-tag, MW=115 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
物理的形状
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 80 ng/uL Flag peptide, 20% glycerol and 3 mM DTT.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0446-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efrat Shema et al.
Molecular cell, 42(4), 477-488 (2011-05-21)
hBRE1/RNF20 is the major E3 ubiquitin ligase for histone H2B. RNF20 depletion causes a global reduction of monoubiquitylated H2B (H2Bub) levels and augments the expression of growth-promoting, pro-oncogenic genes. Those genes reside preferentially in compact chromatin and are inefficiently transcribed
Yosef Shiloh et al.
FEBS letters, 585(18), 2795-2802 (2011-08-11)
The DNA damage response (DDR) is emerging as a vast signaling network that temporarily modulates numerous aspects of cellular metabolism in the face of DNA lesions, especially critical ones such as the double strand break (DSB). The DDR involves extensive