安全性情報
SRP0434
Sigma-Aldrich
PDE7A active mouse
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥22% (SDS-PAGE)
別名:
phosphodiesterase 7A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥85,500
¥85,500
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥85,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥85,500
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥22% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
65 kDa
包装
pkg of 10 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... PDE7A(18583)
詳細
Mouse PDE7A (GenBank Accession No. NM_001122759) amino acids 147-482 (end) with N-terminal GST-tag, MW=65 kDa, expressed in a Baculovirus-infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1 unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3?, 5?-cAMP to 5? AMP per min at 37°C.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0434-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Satoshi Yamamoto et al.
European journal of pharmacology, 541(1-2), 106-114 (2006-06-20)
YM-393059, (+/-)-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-4-[2-(4-methoxy-3-methylphenyl)-5-(4-methylpiperazin-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indol-1-yl]benzenesulfonamide difumarate, is a novel phosphodiesterase (PDE) inhibitor that inhibited the PDE7A isoenzyme with a high potency (IC50=14 nM) and PDE4 with a moderate potency (IC50=630 nM). In a cell-based assay, YM-393059 was found to inhibit anti-CD3 antibody, Staphylococcal
Guchen Yang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 171(12), 6414-6420 (2003-12-10)
Phosphodiesterases (PDEs) are enzymes which hydrolyze the cyclic nucleotide second messengers, cAMP and cGMP. In leukocytes, PDEs are responsible for depletion of cAMP which broadly suppresses cell functions and cellular responses to many activation stimuli. PDE7A has been proposed to
Assignment of the mouse Pde7A gene to the proximal region of chromosome 3 and of the human PDE7A gene to chromosome 8q13.
P Han et al.
Genomics, 48(2), 275-276 (1998-04-02)