安全性情報
SRP0428
Sigma-Aldrich
PDE2A active rat
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥56% (SDS-PAGE)
別名:
phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥85,500
¥85,500
出荷予定日2025年5月05日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥85,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥85,500
出荷予定日2025年5月05日
バルクの問い合わせ
由来生物
rat
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥56% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
133 kDa
包装
pkg of 5 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
詳細
Rat PDE2A (GenBank Accession No. NM_00143847) full length with N-terminal His-GST-tag, MW=133 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0428-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sergio E Martinez et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(20), 13260-13265 (2002-09-25)
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) regulate all pathways that use cGMP or cAMP as a second messenger. Five of the 11 PDE families have regulatory segments containing GAF domains, 3 of which are known to bind cGMP. In PDE2 binding of
Joachim Seybold et al.
Blood, 105(9), 3569-3576 (2005-01-15)
The pleiotropic cytokine tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) and thrombin lead to increased endothelial permeability in sepsis. Numerous studies demonstrated the significance of intracellular cyclic nucleotides for the maintenance of endothelial barrier function. Actions of cyclic adenosine monophosphate (cAMP) and cyclic