安全性情報
SRP0420
Sigma-Aldrich
RbBP5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
別名:
RBQ3, SWD1, retinoblastoma binding protein 5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥116,000
¥116,000
出荷予定日2025年5月21日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥116,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥116,000
出荷予定日2025年5月21日
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥65% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
60 kDa
包装
pkg of 50 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RBBP5(5929)
詳細
Human retinoblastoma binding protein 5 (RbBP5), (GenBank Accession No. NM_005057), amino acids 2 – 538 (end) with N-terminal His-tag, MW= 60 kDa, expressed in an E. coli expression system.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP0420-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cao, F., et al.
PLoS ONE, 5, e14102-e14102 (2012)
Zain Odho et al.
The Journal of biological chemistry, 285(43), 32967-32976 (2010-08-19)
Histone modification is well established as a fundamental mechanism driving the regulation of transcription, replication, and DNA repair through the control of chromatin structure. Likewise, it is apparent that incorrect targeting of histone modifications contributes to misregulated gene expression and