安全性情報
SRP0328
Sigma-Aldrich
PADI-3 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥60% (SDS-PAGE)
別名:
Peptidyl arginine deiminase, type III
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥81,750
¥81,750
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥81,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥81,750
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥60% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
75 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
0.25 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PADI3(51702)
詳細
Human PADI-3, also known as Peptidyl arginine deiminase, type III, (GenBank Accession No. NM_016233), amino acids 1-664 (end) with C-terminal FLAG-tag, MW= 75 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0328-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sijun Dong et al.
The Biochemical journal, 397(3), 449-459 (2006-05-05)
Human peptidylarginine deiminase type III gene (PADI3) encodes a crucial post-translational modification enzyme that converts protein-bound arginine residues into citrulline residues. Its expression is restricted to a few cell types, including keratinocytes in the granular layer of the epidermis and
T Kanno et al.
The Journal of investigative dermatology, 115(5), 813-823 (2000-11-09)
Peptidylarginine deiminase catalyzes the post-translational modification of proteins through the conversion of arginine to citrulline in the presence of calcium ions. In rodents, peptidylarginine deiminase has been classified into four isoforms, types I, II, III, and IV, which are distinct
Rachida Nachat et al.
The Journal of investigative dermatology, 124(2), 384-393 (2005-01-29)
Post-translational conversion of arginine to citrulline residues is catalyzed by peptidylarginine deiminases (PAD). Although the existence of five isoforms of PAD has been reported in rodents and humans, their tissue distribution, substrate specificity, and physiological function have yet to be