安全性情報
SRP0323
Sigma-Aldrich
KDM4DL human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
KDM4D-like, KDM4DL, lysine (K)-specific demethylase 4E
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥110,000
¥110,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥110,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥110,000
Check Cart for Availability
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
65 kDa
包装
pkg of 100 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... KDM4E(390245)
詳細
Human KDM4DL, also known as JMJDE (GenBank Accession No. NM_001161630), amino acids 2-337 with N-terminal GST-tag, MW=65 kDa, expressed in Sf9 cells using a Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0323-20UG:
SRP0323-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Barna D Fodor et al.
Genes & development, 20(12), 1557-1562 (2006-06-02)
Histone lysine trimethyl states represent some of the most robust epigenetic modifications in eukaryotic chromatin. Using a candidate approach, we identified the subgroup of murine Jmjd2 proteins to antagonize H3K9me3 at pericentric heterochromatin. H3K27me3 and H4K20me3 marks are not impaired
Sophie Beyer et al.
The Journal of biological chemistry, 283(52), 36542-36552 (2008-11-06)
Posttranslational histone modifications serve to store epigenetic information and control both nucleosome assembly and recruitment of non-histone proteins. Histone methylation occurs on arginine and lysine residues and is involved in the regulation of gene transcription. A dynamic control of these