安全性情報
SRP0314
Sigma-Aldrich
FBXL11 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥15% (SDS-PAGE)
別名:
FBL7, FBXL11, JHDM1A, KDM2A, lysine (K)-specific demethylase 2A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥93,500
¥93,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥93,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥93,500
Check Cart for Availability
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥15% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
82 kDa
包装
pkg of 20 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... KDM2A(22992)
詳細
Human F-Box Protein 11 (FBXL11), also known as KDM2A, Ndy2, and JHDM1A GenBank Accession # NM_012308, a.a. 2-700 with N-terminal FLAGAvi- tag, MW = 82 kDa, expressed in Sf9 cells via a baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
アナリシスノート
Specific Activity: 0.01 pmole/min/μg using BPS Bioscience FBXL11 Homogeneous Assay Kit (Cat. No. 50611)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP0314-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neil P Blackledge et al.
Molecular cell, 38(2), 179-190 (2010-04-27)
In higher eukaryotes, up to 70% of genes have high levels of nonmethylated cytosine/guanine base pairs (CpGs) surrounding promoters and gene regulatory units. These features, called CpG islands, were identified over 20 years ago, but there remains little mechanistic evidence
Yuji Tanaka et al.
The EMBO journal, 29(9), 1510-1522 (2010-04-10)
The rate-limiting step in ribosome biogenesis is the transcription of ribosomal RNA, which is controlled by environmental conditions. The JmjC enzyme KDM2A/JHDM1A/FbxL11 demethylates mono- and dimethylated Lys 36 of histone H3, but its function is unclear. Here, we show that
David Frescas et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 7(22), 3539-3547 (2008-11-13)
Heterochromatin plays an essential role in the preservation of epigenetic information, the transcriptional repression of repetitive DNA elements and inactive genes, and the proper segregation of chromosomes during mitosis. Here we identify KDM2A, a JmjC-domain containing histone demethylase, as a