Merck
SRP0225
Sigma-Aldrich
Rheb Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
GTP-binding protein Rheb, Ras homolog enriched in brain
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥106,000
¥106,000
出荷予定日2025年5月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥106,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥106,000
出荷予定日2025年5月02日
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
23 kDa
包装
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RHEB(6009)
詳細
Human Rheb (GenBank Accession No. NM_005614), full length with N-terminal HIS6 tag, MW = 23 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
Useful for the study of biochemical function.
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)