SRP0198
PARP11 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
C12orf6, DKFZp779H0122, MIB006, Poly (ADP-ribose) Polymerase 11
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥118,000
¥118,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥118,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥118,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
65.6 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PARP11(57097)
詳細
Human PARP11 (GenBank Accession No. NM_020367), full length with N-terminal GST tag, MW = 65.6 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
One unit of PARP incorporates 100 pmoles of poly(ADP) in 1 minute from NAD into acid-insoluble form.
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0198-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Mirella L Meyer-Ficca et al.
Biology of reproduction, 92(3), 80-80 (2015-02-13)
Sperm are highly differentiated cells characterized by their species-specific nuclear shapes and extremely condensed chromatin. Abnormal head shapes represent a form of teratozoospermia that can impair fertilization capacity. This study shows that poly(ADP-ribose) polymerase-11 (ARTD11/PARP11), a member of the ADP-ribosyltransferase