Merck
SRP0190
Sigma-Aldrich
RbAp48 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
別名:
Chromatin assembly factor/CAF-1, NURF55, RBBP4, Retinoblastoma binding protein 4, Retinoblastoma-binding protein p48
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥40% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
48 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RBBP4(5928)
詳細
Human RbAp48 (NM_005610) (amino acids 2-end) with N-terminal His tag, MW = 48 kDa, expressed in baculovirus expression system.
アプリケーション
Useful for the western blot analysis.
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 138 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 100 μg/ml flag peptide and 10% glycerol.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)