The sequence for Product SRP0164, Histone H4 (2-58) human is as follows:SGRGKGGKGLGKGGAKRHRKVLRDNIQGITKPAIRRLARRGGVKRISGLIYEETRGV
SRP0164
Histone H4 (2-58) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
HIST2H4A
サイズを選択してください
¥59,780
サイズを選択してください
About This Item
¥59,780
おすすめの製品
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
32 kDa
包装
pkg of 500 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HIST2H4A(8370)
詳細
物理的形状
調製ノート
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
-
What is the amino acid sequence of Histone H4 (2-58) human, Product SRP0164?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.