Merck
SRP0156
Sigma-Aldrich
SUV4-20H1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥20% (SDS-PAGE)
別名:
CGI-85, KMT5B, Lysine N-methyltransferase 5B, Su(var)4-20 homolog 1, Suppressor of variegation 4-20 homolog 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥121,000
¥121,000
出荷予定日2025年4月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥121,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥121,000
出荷予定日2025年4月30日
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥20% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
70 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
詳細
Human SUV4-20H1 (GenBank Accession No. NM_017635), amino acids 2-387, with N-terminal GST tag, MW = 70 kDa, expressed in E. coli expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)