SML3656
PAPTP trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
別名:
(3-(4-(4-((7-Oxo-7H-furo[3,2-g]benzopyran-4-yl)oxy)butoxy)phenyl)propyl)triphenyl phosphonium trifluoroacetate, (3-(4-(4-(7-Oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-4-yloxy)butoxy)phenyl)propyl)triphenylphosphonium trifluoroacetate
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C1C=CC2=C(C3=C(C=C2O1)OC=C3)OCCCCOC4=CC=C(C=C4)CCC[P+](C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3656-VAR:
SML3656-5MG:
SML3656-BULK:
SML3656-25MG:
試験成績書(COA)