Merck
SML3471
Sigma-Aldrich
MSC-5350
≥98% (HPLC)
別名:
5-[2-[5-Chloro-2-[[(5-methoxy-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]phenyl]ethynyl]-4-methoxy-N,N-dimethyl-2-pyridinecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H23ClN4O5S
CAS番号:
分子量:
551.01
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N(C)C)C1=NC=C(C(OC)=C1)C#CC2=CC(Cl)=CC=C2NS(=O)(C3=CC=C(C4=CC=CN=C43)OC)=O
生物化学的/生理学的作用
MSC-5350 is a cell penetrant negative control of MCT4 (monocarboxylate transporter 4 ) probe MSC-4381.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3471-VAR:
SML3471-25MG:
SML3471-BULK:
SML3471-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Discovery of 5-{2-[5-Chloro-2-(5-ethoxyquinoline-8-sulfonamido)phenyl]ethynyl}-4-methoxypyridine-2-carboxylic Acid, a Highly Selective in Vivo Useable Chemical Probe to Dissect MCT4 Biology
Journal of Medicinal Chemistry, 64 (2021)