アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
C[C@H](NC)[C@@]1([H])[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C(C)(C)[C@@H](NC)CC[C@]4(C5)[C@]35CC[C@@]21C
InChI
1S/C26H46N2O/c1-16(27-6)21-17(29)14-24(5)19-9-8-18-22(2,3)20(28-7)10-11-25(18)15-26(19,25)13-12-23(21,24)4/h16-21,27-29H,8-15H2,1-7H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21-,23+,24-,25+,26-/m0/s1
InChI Key
GMNAPBAUIVITMI-ABNIRSKTSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3384-BULK:
SML3384-10MG:
SML3384-50MG:
SML3384-VAR:
試験成績書(COA)