Merck
SML3217
Sigma-Aldrich
PF-06843195
≥98% (HPLC), storage temp.:2-8°C
別名:
2,2-Difluoroethyl (3S)-3-[[2′-amino-5-fluoro-2-(4-morpholinyl)[4,5′-bipyrimidin]-6-yl]amino]-3-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, PF 06843195, PF 06862309 active drug, PF-06862309 active drug, PF06843195
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25F3N8O4
CAS番号:
分子量:
498.46
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@]1(CN(CC1)C(OCC(F)F)=O)NC2=NC(N3CCOCC3)=NC(C4=CN=C(N)N=C4)=C2F
InChI Key
RTOREZYNLPQUKM-FQEVSTJZSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-06843195 is a potent and PI3K-alpha subtype-selective phosphoinositide 3-kinase (PI3K) inhibitor (rat PI3K Ki = 2 nM/β, <18 nM/α, <280 nM/δ) that inhibits cellular PI3Kα activity at a higher potency over that of PI3Kδ/β and mTOR (AKT pT308 IC50 = 18/160/360 nM in rat PI3Kα/δ/β Rat1 lines; p70S6K pT389 IC50 = 1.5 μM in Rat1 myristoylated PI3K line). PF-06843195 is more potent against cellular AKT pT308 (MCF7/T47D IC50 = 7.8/8.7 nM) and proliferation (MCF7/T47D = 62/32 nM) than alpelisib (BYL719) in cultures.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3217-VAR:
SML3217-BULK:
SML3217-25MG:
SML3217-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)