スキップする
SML3136
CGP-54626
≥95% (HPLC), Potent selective GABA(B) receptor antagonist, powder
別名:
CGP-54626A, Cyclohexylmethyl((S)-3-((S)-1-(3,4-dichlorophenyl)ethylamino)-2-hydroxypropyl)phosphinic acid hydrochloride, P-(Cyclohexylmethyl)-P -[(2S )-3-[[(1S )-1-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropyl]-phosphinic acid hydrochloride, [3-[N-[(1S)-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino]-(2S)-hydroxypropyl](cyclohexylmethyl)phosphinic acid hydrochloride, [S-(R*,R*)]-[3-[[1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropyl](cyclohexylmethyl) phosphinic acid hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥17,200
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥69,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H28Cl2NO3P · HCl
CAS番号:
分子量:
444.76
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
¥17,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
CGP-54626, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=C(C=CC([C@@H](NC[C@@H](CP(CC2CCCCC2)(O)=O)O)C)=C1)Cl.Cl
InChI
1S/C18H28Cl2NO3P.ClH/c1-13(15-7-8-17(19)18(20)9-15)21-10-16(22)12-25(23,24)11-14-5-3-2-4-6-14;/h7-9,13-14,16,21-22H,2-6,10-12H2,1H3,(H,23,24);1H/t13-,16-;/m0./s1
InChI key
ZQCFHOVIXCJPLE-LINSIKMZSA-N
Biochem/physiol Actions
CGP-54626 is an orally available, potent selective GABAB receptor antagonist with an IC50 of 4 nM that binds to orthosteric site of (Kd = 33.1 nM) GABA(B)-R1. CGP 54626 decreases a sensitivity to ethanol in Drosophila melanogaster model.
Potent selective GABA(B) receptor antagonist
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)