スキップする
SML2995
Enviroxime
≥98% (HPLC)
別名:
(E)-(2-Amino-1-(isopropylsulfonyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)(phenyl)methanone oxime, (E)-6-[(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-2-amine, (E)-LY 122771-72, (E)-LY-122771-72, (E)-LY122771-72, (E)-Viroxime, 6-[(E)-(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-2-amine, EvirX, LY 122772, LY-122772, LY122772
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H18N4O3S
CAS番号:
分子量:
358.41
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to very dark grey
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(C=CC(/C(C2=CC=CC=C2)=N/O)=C3)=C3N1S(C(C)C)(=O)=O
Biochem/physiol Actions
Enviroxime (LY 122772) is a selective phosphatidylinositol 4-kinase type IIIβ (PI4KB, PI4KIIIβ) inhibitor (IC50 = 60 nM/PI4KB vs. 1.917 µM/PI4KA) with antiviral potency against enteroviruses, including rhinovirus (RV plaque reduction IC50 ≤40 ng/mL; HeLa), poliovirus (PV), coxsackievirus (CV). PI4KB is a host factor essential for enterovirus replication, mutations in viral 3A protein that recruits PI4KB to the replication sites result in enviroxime resistance. Enviroxime is also reported to impede PI4K-independent hepatitis C (HCV) replication at least partially by an inhibitory effect on PI3Ks.
Phosphatidylinositol 4-kinase type IIIβ (PI4KB, PI4KIIIβ) inhibitor with antiviral potency against enteroviruses and hepatitis C (HCV) replication.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
EMU042631
Enviroxime ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2995
Enviroxime
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Pi4kb
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
, White to very dark grey
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML2995-5MG: + SML2995-VAR: + SML2995-BULK: + SML2995-25MG: + SML2995-BULK-CR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)