Merck
SML2927
Sigma-Aldrich
H3B-193
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥9,520
25 MG
¥38,430
¥9,520
単価¥13,600割引30%
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥9,520
25 MG
¥38,430
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23FN4O2S
CAS番号:
分子量:
390.47
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥9,520
単価¥13,600割引30%
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=NC(C)=CS1)C2CCN(C(N(CC3=CC=C(F)C=C3)C)=O)CC2
InChI
1S/C19H23FN4O2S/c1-13-12-27-18(21-13)22-17(25)15-7-9-24(10-8-15)19(26)23(2)11-14-3-5-16(20)6-4-14/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3,(H,21,22,25)
生物化学的/生理学的作用
H3B-193 is a cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) that blocks ATP hydrolysis in the first step of carbamoyl phosphate synthesis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2927-BULK:
SML2927-5MG:
SML2927-VAR:
SML2927-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shihua Yao et al.
Cell chemical biology, 27(3), 259-268 (2020-02-06)
Carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) catalyzes the first step in the ammonia-detoxifying urea cycle, converting ammonia to carbamoyl phosphate under physiologic conditions. In cancer, CPS1 overexpression supports pyrimidine synthesis to promote tumor growth in some cancer types, while in others