SML2888
別名:
2,2’-Dimethyl-3,3’-bis[2-methoxy-3-(2-acetamidoethylamino)-methylpyridin-6-yl-oxymethyl]-1,1’-biphenyl, LH 1306, LH-1306, N,N′-(2,2′-(6,6′-(2,2′-Dimethylbiphenyl-3,3′-diyl)bis(methylene)bis(oxy)bis(2-methoxypyridine-6,3-diyl))bis(methylene)bis(azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))diacetamide
1 of 10
Sigma-Aldrich
B32807
ベンジルトリフェニルホスホニウムクロリド
278688
9-アントラセンカルボキシアルデヒド
Supelco
381276
シリカ, fumed
101303
トリフェニルメタン
S823201
1,4-DIPHENYLBUTANE-
P16605
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
T59455
トリエチレングリコール
A7000
2-アセトアミドフェノール
8.04311
4′-Hydroxyacetophenone
C25007
4-クロロベンゾフェノン
100
≥95% (HPLC)
powder
white to beige
DMSO: 2 mg/mL, clear
wet ice
-10 to -25°C
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
SML2888-BULK: SML2888-25MG: SML2888-5MG: SML2888-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。