SML2851
Galunisertib
≥98% (HPLC)
別名:
2-(6-Methyl-pyridin-2-yl)-3-[6-amido-quinolin-4-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole, 4-(2-(6-Methylpyridin-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)quinoline-6-carboxamide, 4-[5,6-Dihydro-2-(6-methyl-2-pyridinyl)-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl]-6-quinolinecarboxamide, LY 2157299, LY-2157299, LY2157299
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]21nc(c(c2CCC1)c4c5c(ncc4)ccc(c5)C(=O)N)c3nc(ccc3)C
InChI
1S/C22H19N5O/c1-13-4-2-5-18(25-13)21-20(19-6-3-11-27(19)26-21)15-9-10-24-17-8-7-14(22(23)28)12-16(15)17/h2,4-5,7-10,12H,3,6,11H2,1H3,(H2,23,28)
InChI Key
IVRXNBXKWIJUQB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2851-5MG:
SML2851-BULK:
SML2851-25MG:
SML2851-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)