Merck
SML2602
Sigma-Aldrich
CW3388
≥98% (HPLC)
別名:
1-([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)octahydro-azocine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,900
25 MG
¥51,400
¥12,900
出荷予定日2025年4月12日
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,900
25 MG
¥51,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25N
CAS番号:
分子量:
279.42
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥12,900
出荷予定日2025年4月12日
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
oil
colorless to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N3(CCCCCCC3)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25N/c1-2-7-15-21(16-8-3-1)17-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-4-6-10-19/h4-6,9-14H,1-3,7-8,15-17H2
InChI Key
BTDKOFMWYIXWST-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CW3388 is a cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation. CW3388 potently inhibits the cholesterol biosynthesis enzyme Δ8,7-sterol isomerase (EBP). It promotes myelination in vitro.
cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation; inhibitor of Δ8,7-sterol isomerase (EBP)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2602-5MG:
SML2602-VAR:
SML2602-25MG:
SML2602-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dharmaraja Allimuthu et al.
Cell chemical biology, 26(4), 593-599 (2019-02-19)
Small molecules that promote oligodendrocyte formation have been identified in "drug repurposing" screens to nominate candidate therapeutics for diseases in which myelin is lost, including multiple sclerosis. We recently reported that many such molecules enhance oligodendrocyte formation not by their