スキップする
SML2452
LY2444296
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-3-Fluoro-4-(4-((2-(3-fluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)phenoxy)benzamide, 3-Fluoro-4-[4-[[(2S)-2-(3-fluorophenyl)-1-pyrrolidinyl]methyl]phenoxy]benzamide, 4-[4-[[(2S)-2-(3-Fluorophenyl)-1-pyrrolidinyl]methyl]phenoxy]-3-fluorobenzamide, FP3FBZ, LY 2444296, LY-2444296
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥14,300
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥57,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H22F2N2O2
CAS番号:
分子量:
408.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥14,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3CCC[C@H]3C4=CC=CC(F)=C4)C=C2)C(F)=C1)=O
InChI
1S/C24H22F2N2O2/c25-19-4-1-3-17(13-19)22-5-2-12-28(22)15-16-6-9-20(10-7-16)30-23-11-8-18(24(27)29)14-21(23)26/h1,3-4,6-11,13-14,22H,2,5,12,15H2,(H2,27,29)/t22-/m0/s1
InChI key
WHHMECUDUQRPJT-QFIPXVFZSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, orally active, short-acting, high-affinity, potent and selective κ (kappa) opioid receptor (KOR) antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
LY2444296 is a brain-penetrant, orally active, short-acting, high-affinity, potent and selective κ (kappa) opioid receptor (KOR) antagonist (human κ/μ/δ Ki = 0.565/35.8/211 nM against diprenorphine binding; GTP-γ-S binding IC50/agonist/subtype transfectant = 1.57 nM/300 nM U69593/κ, 21.3 nM/1 μM DAMGO/μ 293 nM/30 nM DPDPE/d). LY2444296 reverses κ agonist antinociceptive efficacy in vivo (ED50 = 0.24 mg/kg p.o. against 1 mg/kg U69593 sc. by rat formalin test), decreases immobility time (10 or 30 mg/kg sc.) and prevents enhanced alcohol consumption (5 mg/kg i.p.) among mice subjected to stress by forced swimming.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML2212SML2689G3295
LY2444296 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2452
LY2444296
RWJ 67657 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2212
RWJ 67657
EN6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2689
EN6
GW0742 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G3295
GW0742
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML2452-BULK: + SML2452-VAR: + SML2452-25MG: + SML2452-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)