安全性情報
SML2344
Sigma-Aldrich
SJB3-019A
≥98% (HPLC)
別名:
2-(Pyridin-3-yl)napthalo(-2,3-d)oxazole-4,9-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥10,970
25 MG
¥43,690
¥10,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥10,970
25 MG
¥43,690
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H8N2O3
CAS番号:
分子量:
276.25
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥10,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to very dark gray
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
potent USP1 inhibitor that induces ID1 degradation, upregulation of p21 and cytoxicity in K562 and other leukemic cell lines
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2344-BULK:
SML2344-5MG:
SML2344-25MG:
SML2344-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Helena Mistry et al.
Molecular cancer therapeutics, 12(12), 2651-2662 (2013-10-17)
Inhibitor of DNA binding 1 (ID1) transcription factor is essential for the proliferation and progression of many cancer types, including leukemia. However, the ID1 protein has not yet been therapeutically targeted in leukemia. ID1 is normally polyubiquitinated and degraded by