Merck
SML2336
Sigma-Aldrich
Sk052-145-2
≥97% (HPLC)
別名:
4-(Cyclopentyloxy)-5-methoxy-2-nitro-N-(5-(pentan-3-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzamide, Lipoprotein signal peptidase inhibitor, Lsp inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,410
25 MG
¥49,900
¥12,410
出荷予定日2025年5月12日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,410
25 MG
¥49,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26N4O5S
CAS番号:
分子量:
434.51
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥12,410
出荷予定日2025年5月12日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=NN=C(C(CC)CC)S1)C2=CC(OC)=C(OC3CCCC3)C=C2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H26N4O5S/c1-4-12(5-2)19-22-23-20(30-19)21-18(25)14-10-16(28-3)17(11-15(14)24(26)27)29-13-8-6-7-9-13/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,21,23,25)
InChI Key
QRUAZOLDUDHNBK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Sk052-145-2 is a potent and selective inhibitor of bacterial Lipoprotein signal peptidase (Lsp). Sk052-145-2 potently inhibits growth of E. Coli in a presence of polymyxin B nonapeptide (PMBN).
potent and selective inhibitor of bacterial Lipoprotein signal peptidase (Lsp)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2336-VAR:
SML2336-25MG:
SML2336-BULK:
SML2336-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seiya Kitamura et al.
Cell chemical biology, 25(3), 301-308 (2018-01-18)
As resistance to antibiotics increases, the exploration of new targets and strategies to combat pathogenic bacteria becomes more urgent. Ideal protein targets are required for viability across many species, are unique to prokaryotes to limit effects on the host, and have