アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CCl)N(C1CCN(C(C2=CC=C(N3CCOCC3)C=C2)=O)CCC1)CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C26H32ClN3O3/c27-19-25(31)30(20-21-5-2-1-3-6-21)24-7-4-13-29(14-12-24)26(32)22-8-10-23(11-9-22)28-15-17-33-18-16-28/h1-3,5-6,8-11,24H,4,7,12-20H2
InChI Key
ZKWKNYRAPOSUDO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2305-5MG:
SML2305-BULK:
SML2305-25MG:
SML2305-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)