スキップする
SML2299
Photoregulin3
≥98% (HPLC)
別名:
2-[(3,6-Dihydro-4-phenyl-1(2H)-pyridinyl)methyl]-6,7-dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, PR3
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H23N3O3
CAS番号:
分子量:
377.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=C2)=NC(CN3CCC(C4=CC=CC=C4)=CC3)=NC1=CC(OC)=C2OC
InChI
1S/C22H23N3O3/c1-27-19-12-17-18(13-20(19)28-2)23-21(24-22(17)26)14-25-10-8-16(9-11-25)15-6-4-3-5-7-15/h3-8,12-13H,9-11,14H2,1-2H3,(H,23,24,26)
InChI key
CKCSOMMBIPJYSG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nr2e3 modulator
Photoregulin3 is a modulator of the rod transcription factor Nr2e3 that inhibits rod photoreceptor gene expression. Photoregulin3 significantly rescues photoreceptor in RhoP23H mice.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
SML2299-VAR: + SML2299-25MG: + SML2299-BULK: + SML2299-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)