スキップする
SML2295
Dimethyoxy-etomidate
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-ethyl 1-(1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O4
CAS番号:
分子量:
304.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](N1C=NC=C1C(OCC)=O)C2=CC(OC)=CC(OC)=C2
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-5-22-16(19)15-9-17-10-18(15)11(2)12-6-13(20-3)8-14(7-12)21-4/h6-11H,5H2,1-4H3/t11-/m1/s1
InChI key
JETTTZITBCWAQX-LLVKDONJSA-N
Biochem/physiol Actions
Dimethyoxy-etomidate is a potent suppressor of adrenocortical steroid synthesis by inhibiting steroid 11β-hydroxylase. Dimethyoxy-etomidate is essentially divided of etomidate′s GABAA receptor positive modulatory and sedative-hypnotic activities.
potent suppressor of adrenocortical steroid synthesis, selective inhibitor of steroid 11β-hydroxylase
Dimethyoxy-etomidate is a phenyl ring substituted etomidate analog.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E2503004
vibrant-m
E2503004
Etomidate impurity B
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
oil
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to light brown
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)