スキップする
SML2293
NSC61610
≥98% (HPLC)
別名:
CID247228, N1,N4-Bis[3-(1H-benzimidazol-2-yl)phenyl]-1,4-benzenedicarboxamide, NCI 61610
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥59,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C34H24N6O2
CAS番号:
分子量:
548.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥59,800
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to purple
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NC2=CC=CC(C3=NC4=C(N3)C=CC=C4)=C2)=O)NC5=CC(C6=NC7=C(N6)C=CC=C7)=CC=C5
InChI
1S/C34H24N6O2/c41-33(35-25-9-5-7-23(19-25)31-37-27-11-1-2-12-28(27)38-31)21-15-17-22(18-16-21)34(42)36-26-10-6-8-24(20-26)32-39-29-13-3-4-14-30(29)40-32/h1-20H,(H,35,41)(H,36,42)(H,37,38)(H,39,40)
InChI key
WSXIJTIFOWCMIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC61610 is an orally available and potent lanthionine synthetase C-like 2 (LANCL2) ligand that induces IL-10-mediated anti-inflammatory responses that ameliorate disease activity and decrease inflammatory lesions in the gut. Also NSC61610 modulates immune response to influenza A H1N1pdm virus infection in mice.
orally available and potent lanthionine synthetase C-like 2 (LANCL2) ligand
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
EMU035711
NSC61610 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2293
NSC61610
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Lancl2
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
off-white to purple
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML2293-25MG: + SML2293-BULK: + SML2293-VAR: + SML2293-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)