SML2247
1G244
≥98% (HPLC)
別名:
(2S)- 2-Amino-4-[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]-1-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-1,4-butanedione, 2-[(2S)-2-Amino-4-[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]-1,4-dioxobutyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole, PTX 1210
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C[C@@H](C(N1CC(C=CC=C2)=C2C1)=O)N)N3CCN(C(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
InChI
1S/C29H30F2N4O2/c30-24-9-5-20(6-10-24)28(21-7-11-25(31)12-8-21)34-15-13-33(14-16-34)27(36)17-26(32)29(37)35-18-22-3-1-2-4-23(22)19-35/h1-12,26,28H,13-19,32H2/t26-/m0/s1
InChI Key
ZKIQFLSGMMYCGS-SANMLTNESA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2247-BULK:
SML2247-VAR:
SML2247-25MG:
SML2247-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)