スキップする
SML2231
Erasin
≥98% (HPLC)
別名:
(E)-N′-((6-(tert-butyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl)methylene)nicotinohydrazide, Erlotinib-resistance antagonizing STAT3 inhibitor
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥16,400
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥65,600
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H19N3O3
CAS番号:
分子量:
349.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥16,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(/C=N/NC(C2=CC=CN=C2)=O)=COC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C31
InChI
1S/C20H19N3O3/c1-20(2,3)15-6-7-17-16(9-15)18(24)14(12-26-17)11-22-23-19(25)13-5-4-8-21-10-13/h4-12H,1-3H3,(H,23,25)/b22-11+
InChI key
JHUVYXUBEMYTNO-SSDVNMTOSA-N
Biochem/physiol Actions
Erasin (Erlotinib-resistance antagonizing STAT3 inhibitor) is a selective inhibitor of STAT3 with selectivity over STAT5 and STAT1 in cell-based assays. It was shown to increase the apoptotic rate of HCC-827 cells with acquired resistance against Erlotinib in addition to increasing the apoptotic rate of cultured NSCLC cells in a STAT3-dependent manner.
Selective inhibitor of STAT3
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. I need a list of the percentage of ingredients in ERASI for products going to Canada. Required by health canada for personal care products.
    1 回答
    1. Please see section 3 and section 15 of the Safety Data Sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/sml2231.