Merck
SML2184
Sigma-Aldrich
Kevetrin hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
Kevetrin hydrochloride, 4-Isothioureidobutyronitrile hydrochloride, Carbamimidothioic acid 3-cyanopropyl ester hydrochloride, NSC 525990 HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N3S · HCl
CAS番号:
分子量:
179.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(SCCCC#N)=N.Cl
InChI
1S/C5H9N3S.ClH/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;/h1-2,4H2,(H3,7,8);1H
InChI Key
NCXJZJFDQMKRKM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Kevetrin is an activator/stabilizer of wild type p53 tumor suppressor protein in human lung carcinoma and ovarian cancer cells that induces cell cycle arrest and apoptosis. Additionally Kevetrin down-regulates oncogenic mutant p53 in OVCAR-3 ovarian cancer cells. Kevetrin inhibits tumor growth in xenograft model of ovarian cancer.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML2184-BULK:
SML2184-25MG:
SML2184-5MG:
SML2184-VAR:
試験成績書(COA)