アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
組成
Peptide content, ≥60%
色
white to beige
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C36H60N10O12/c1-6-18(4)28(35(56)46-14-8-9-23(46)31(52)41-21(36(57)58)11-12-25(38)48)44-30(51)22(16-47)42-33(54)27(17(2)3)43-32(53)24-10-7-13-45(24)34(55)19(5)40-29(50)20(37)15-26(39)49/h17-24,27-28,47H,6-16,37H2,1-5H3,(H2,38,48)(H2,39,49)(H,40,50)(H,41,52)(H,42,54)(H,43,53)(H,44,51)(H,57,58)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,27-,28-/m0/s1
InChI Key
DWLTUUXCVGVRAV-XWRHUKJGSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2063-BULK:
SML2063-VAR:
SML2063-5MG:
SML2063-25MG:
試験成績書(COA)