Merck
SML2028
Sigma-Aldrich
GA11
≥98% (HPLC)
別名:
2,6-Diphenylimidazo[1,2-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14N2
CAS番号:
分子量:
270.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C12=NC(C3=CC=CC=C3)=CN1C=C(C4=CC=CC=C4)C=C2
生物化学的/生理学的作用
GA11 is a BBB penetrant and potent inhibitor of ALDH that inhibits the growth of mesenchymal (MES) glioma spheres. Also GA11 inhibits tumor growth in a murine GSC-derived xenograft model of glioblastoma.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2028-5MG:
SML2028-25MG:
SML2028-VAR:
SML2028-BULK:
試験成績書(COA)