スキップする
SML2008
Tiotropium bromide monohydrate
≥98% (HPLC), NF-κB activation inhibitor, powder
別名:
(1α, 2β, 4 β, 5α, 7β)-7-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide monohydrate, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]?nonane, 7-[(2-hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-, bromide, hydrate (1:1:1), (1α,2β,4β,5α,7β), 6β,7β-epoxy-3β-hydroxy-8-methyl-1αH,5αH-tropanium bromide monohydrate, di-2-thienylglycolate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H22BrNO4S2 · H2O
CAS番号:
分子量:
490.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Tiotropium bromide monohydrate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O=C(C(C1=C([H])C([H])=C([H])S1)(O[H])C2=C([H])C([H])=C([H])S2)O[C@@]3([H])C([H])([H])[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](O5)([H])[C@](C3([H])[H])([H])[N+]4(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H].[Br-]
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH.H2O/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t11?,12-,13+,16?,17?;;
InChI key
MQLXPRBEAHBZTK-YQMLGFMRSA-M
Application
Tiotropium bromide monohydrate may be used as a long-acting muscarinic receptor antagonist (LAMA) in a comparative study to explore its efficacy in the downregulation of the cough reflex in rabbits.
Biochem/physiol Actions
Tiotropium Bromide is an anticholinergic bronchodilator. It is considered a long-acting muscarinic receptor antagonist (LAMA) and is used clinically as an inhaled bronchodilator for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma.
Tiotropium bromide exhibits more beneficial effects on pulmonary function than other anticholinergic and β-2 adrenergic agents. Tiotropium can prevent the proliferation of fibroblasts and myofibroblasts induced by acetylcholine. It can block human monocyte chemotaxis.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Y0001188Y00019291667574
USP
USP
1667574
Tiotropium bromide
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiotropium bromide monohydrate
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)