Merck
SML1864
Sigma-Aldrich
OUL35
≥98% (HPLC)
別名:
4,4′-Oxybis-benzamide, 4-(4-Carbamoylphenoxyl)benzamide, NSC 39047, NSC39047
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,940
25 MG
¥56,270
¥13,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,940
25 MG
¥56,270
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12N2O3
CAS番号:
分子量:
256.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥13,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(C(N)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C14H12N2O3/c15-13(17)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(16)18/h1-8H,(H2,15,17)(H2,16,18)
InChI Key
XZRCQWLPMXFGHE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor.
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor. OUL35 rescues HeLa cells from ARTD10 induced apoptotic cell death.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML1864-25MG:
SML1864-5MG:
SML1864-VAR:
SML1864-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)