Merck
SML1775
Sigma-Aldrich
K-756
≥98% (HPLC)
別名:
3-[[1-(6,7-Dimethoxy-4-quinazolinyl)-4-piperidinyl]methyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H27N5O3
CAS番号:
分子量:
433.50
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NC2=C(C=CC=C2)CN1CC3CCN(C4=C(C=C(OC)C(OC)=C5)C5=NC=N4)CC3
生物化学的/生理学的作用
K-756 is an orally available, potent and selective tankyrase inhibitor, which binds to the induced-pocket of tankyrase. K-756 is a selective Wnt/β-catenin pathway inhibitor that stabilizes Axin and reduces active β-catenin. K-756 inhibits the proliferation of APC mutant colorectal cancer COLO 320DM and SW403 cell lines.
K-756 is an orally available, potent and selective tankyrase inhibitor.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)