Merck
SML1361
Sigma-Aldrich
BRD73954
≥98% (HPLC)
別名:
N-Hydroxy-N′-phenethyl-isophthalamide, N1-Hydroxy-N3-(2-phenylethyl)-1,3-benzenedicarboxamide, N1-Hydroxy-N3-phenethylisophthalamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N2O3
CAS番号:
分子量:
284.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ONC(C1=CC(C(NCCC2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1)=O
InChI
1S/C16H16N2O3/c19-15(17-10-9-12-5-2-1-3-6-12)13-7-4-8-14(11-13)16(20)18-21/h1-8,11,21H,9-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI Key
FIHKWEQJEDRIFS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BRD73954 is the first discovered histone deacetylase 6/8 dual inhibitor. BRD73954 has an IC50 of 36 nM for the class IIb HDAC6 and 120 nM for the class I HDAC8 with IC450′s ranging from 9 μM to greater than 33 μM for other HDACs.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1361-5MG:
SML1361-25MG:
SML1361-BULK:
SML1361-VAR:
試験成績書(COA)