Autoclaving hazardous materials may generate toxic vapors or explosive environments. DMSO is not autoclavable in neat form. It is highly unlikely that microorganisms would survive in this chemical environment. Should sterilization be necessary, a PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane is recommended for sterile filtration.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥24,800 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥102,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H38BrN3O6S
CAS番号:
分子量:
612.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
製品名
S-p-ブロモベンジルグルタチオン シクロペンチルジエステル, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC=C(CSC[C@H](NC(CC[C@H](N)C(OC2CCCC2)=O)=O)C(NCC(OC3CCCC3)=O)=O)C=C1
InChI
1S/C27H38BrN3O6S/c28-19-11-9-18(10-12-19)16-38-17-23(26(34)30-15-25(33)36-20-5-1-2-6-20)31-24(32)14-13-22(29)27(35)37-21-7-3-4-8-21/h9-12,20-23H,1-8,13-17,29H2,(H,30,34)(H,31,32)/t22-,23-/m0/s1
InChI key
QIFSPGPRHFNZNN-GOTSBHOMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
S-p-ブロモベンジルグルタチオンシクロペンチルジエステル(BBGC)は細胞透過性を有するグリオキサラーゼ1 (GLO1)阻害剤であり、メチルグリオキサール解毒効果を持つ酵素でもあります(メチルグリオキサールは解糖系の副生成物です。高レベルでアポトーシスを誘起するとともに、糖尿病に起因する動脈硬化にも関与します)。しかし、腫瘍もGLOを利用するため、多数の癌の症例ではGLO1の過発現が報告されており、抗癌効果を示す可能性のある物質として BBCGを含むGLO1阻害剤が研究されています。近年の研究によれば、メチルグリオキサールが低レベルでGABAA受容体作動活性に好ましい影響を及ぼし、GLO1がBBGCを阻害することによって不安様行動の低減と抗けいれん活動の低下に寄与することが分かっています。S-p-ブロモベンジルグルタチオンシクロペンチルジエステルは解糖系研究のための重要なツールです。
S-p-ブロモベンジルグルタチオンシクロペンチルジエステル(BBGC)は細胞透過性を有するグリオキサラーゼ1 (GLO1)阻害剤です。
BBGCは抗増殖性活性を持ち、その効果はヒト白血病細胞で観測されています。
グリオキサラーゼは解毒プロセスに関与します。グリオキサラーゼの阻害は抗癌、抗炎症効果をもたらします。
グリオキサラーゼは解毒プロセスに関与します。グリオキサラーゼの阻害は抗癌、抗炎症効果をもたらします。
1 of 1
当該品目 | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (TLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white |
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML1306-VAR: + SML1306-25MG: + SML1306-BULK: + SML1306-5MG:
jan