アッセイ
≥97% (NMR)
形状
powder
光学活性
[α]/D -27 to -33°, c = 1 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-7-6-17(23)8-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1
InChI Key
OPAHEYNNJWPQPX-RCDICMHDSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML1216-BULK:
SML1216-VAR:
SML1216-25MG:4548174011485
SML1216-5MG:4548174011492