スキップする
SML0945
Nilvadipine
≥98% (HPLC)
別名:
2-Cyano-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-methyl 5-(1-methylethyl) ester, 5-Isopropyl-3-methyl-2-cyano-1,4-dihydro-6-methyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, FK-235, FR-34235, Isopropyl 6-cyano-5-methoxycarbonyl-2-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate, Nivadipine, Nivaldipine, SKF-102362
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥8,210
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥22,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H19N3O6
CAS番号:
分子量:
385.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥8,210
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C2C(=C(NC(=C2C(=O)OC)C#N)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H19N3O6/c1-10(2)28-19(24)15-11(3)21-14(9-20)17(18(23)27-4)16(15)12-6-5-7-13(8-12)22(25)26/h5-8,10,16,21H,1-4H3
InChI key
FAIIFDPAEUKBEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Nilvadipine is a dihydropyridine drug.
Biochem/physiol Actions
Nilvadipine is a potent calcium channel blocker that is used for treatment of hypertension. Nilvadipine, as other dihydropyridine calcium antagonists, decreases intracellular calcium concentration causing dilation of the coronary and systemic arteries. Nilvadipine acutely reduced brain Aβ levels in a transgenic mouse model of Alzheimer′s disease (AD).
Nilvadipine is a potent calcium channel blocker; antihypertensive; antianginal.
Nilvadipine, apart from its antihypertensive effect, is known to decrease the accumulation of β-amyloid protein in the brain. Therefore, it is effective in the treatment of Alzheimer′s disease. Nilvadipine also promotes cognitive function in hypertensive patients.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
N0165N149SML1372
Nilvadipine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0945
Nilvadipine
Nisoldipine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
N0165
Nisoldipine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
methanol: 62.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow
color
off-white to yellow
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Deleterious substance
pdsc
SML0945-10MG:4.548173921341E12 + SML0945-50MG:4.548173921358E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)