安全性情報
SML0794
Sigma-Aldrich
T2AA hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-4-(4-(2-amino-3-hydroxypropyl)-2,6-diiodophenoxy)phenol hydrochloride, T2-aminoalcohol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15I2NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
547.55
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Ic1c(c(cc(c1)C[C@H](N)CO)I)Oc2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H15I2NO3/c16-13-6-9(5-10(18)8-19)7-14(17)15(13)21-12-3-1-11(20)2-4-12/h1-4,6-7,10,19-20H,5,8,18H2/t10-/m0/s1
InChI Key
NKOSKXJRVWVXRI-JTQLQIEISA-N
アプリケーション
T2AA hydrochloride has been used as a chemical inhibitor of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) in vaccinia virus.
生物化学的/生理学的作用
T2AA is an inhibitor of PCNA/ PIP-Box interactions that binds to the PCNA cavity that interacts with PIP-Box sequences. Also T2AA inhibits PCNA Polδ3 interaction. T2AA inhibits de novo DNA synthesis, and in combination of cisplatin significantly increases growth inhibition in cancer cells. T2AA is a T3 analog that exhibits almost no thyroid hormone activity.
T2AA is an inhibitor of PCNA/ PIP-Box interactions; inhibits PCNA Polδ3 interaction.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0794-VAR:
SML0794-BULK:
SML0794-5MG:
SML0794-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cytoplasmic ATR activation promotes vaccinia virus genome replication.
Postigo A, et al.
Cell Reports, 19(5), 1022-1032 (2017)