Merck
SML0792
Sigma-Aldrich
JW480
≥98% (HPLC)
別名:
2-Isopropylphenyl (2-(naphthalen-2-yl)ethyl)carbamate, JW 480
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥21,700
25 MG
¥59,200
¥21,700
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥21,700
25 MG
¥59,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23NO2
CAS番号:
分子量:
333.42
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥21,700
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CCc2cc3c(cc2)cccc3)C(=O)Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C22H23NO2/c1-16(2)20-9-5-6-10-21(20)25-22(24)23-14-13-17-11-12-18-7-3-4-8-19(18)15-17/h3-12,15-16H,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)
InChI Key
PCNJGBMWAZRVEA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
JW480 is a highly potent and selective inhibitor of KIAA1363.
JW480 is a highly potent and selective inhibitor of KIAA1363. JW480 reduce MAGEs and impair the migration, invasion, survival, and in vivo tumor growth of human prostate cancer cell lines.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML0792-5MG:
SML0792-BULK:
SML0792-VAR:
SML0792-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuchuan Li et al.
Cancer cell international, 23(1), 276-276 (2023-11-18)
Despite therapeutic advances, the prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remains extremely poor. Metabolic reprogramming is increasingly recognized as a key contributor to tumor progression and therapy resistance in PDAC. One of the main metabolic changes essential for tumor growth