安全性情報
SML0708
Sigma-Aldrich
BMS-182874 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
5-(Dimethylamino)-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, BMS182874, N-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
381.88
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H19N3O3S.ClH/c1-11-12(2)18-23-17(11)19-24(21,22)16-10-6-7-13-14(16)8-5-9-15(13)20(3)4;/h5-10,19H,1-4H3;1H
InChI Key
UZZFRNZGYDOBAO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BMS-182874 is a potent selective nonpeptide endothelin ETA receptor antagonist. BMS-182874 is 1000-fold selective for ETA over ETA B receptors with a Ki of 48 nM for ETA receptors vs >50 μM for ETB.
特徴および利点
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0708-25MG:
SML0708-5MG:
SML0708-BULK:
SML0708-VAR:
試験成績書(COA)